2-Aminobenzophénone 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: o-Aminobenzophenone
103160250 103161000
ACRO103160250EA 81.9 EUR InStock
ACRO103160250 ACRO103161000
2-Aminobenzophénone 98%
2-Aminobenzophenone
Formule: C₁₃H₁₁NO
MW: 197,24 g/mol
Point d'ébullition: 384 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 105…108 °C
Densité: 1,32 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 240 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007713
Numéro CAS: 2835-77-0
EINECS: 220-613-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 105 to 108 °C
Titration with HClO4 ≥97.5 %
Titration by coupling ≥97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité