2-Aminobenzophénone 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: o-Aminobenzophenone
A12580.09 A12580.18 A12580.30
A12580.09EA 42.9 EUR InStock
A12580.09 A12580.18 A12580.30
2-Aminobenzophénone 98%
2-Aminobenzophenone
Purity: 98% CAS No.: 2835-77-0 Molecular Formula: C13H11NO Formula Weight: 197.24 Flash Point: 240°(464°F) Melting Point: 105-108° Boiling Point: 280° Beilstein Reference: 743425 MDL No.: MFCD00007713
Formule: C₁₃H₁₁NO
MW: 197,24 g/mol
Point d'ébullition: 280 °C
Point de fusion: 105…108 °C
Densité: 1.32 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 240 °C (464 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007713
Numéro CAS: 2835-77-0
EINECS: 220-613-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité