3-Aminobenzophénone
Synonyms: m-Aminobenzophenone
013110-5G 013110-25G
FLUO013110-5GEA 0 EUR InStock
FLUO013110-5G FLUO013110-25G
3-Aminobenzophénone
3-Aminobenzophenone
Formule: C₁₃H₁₁NO
MW: 197,24 g/mol
Numéro MDL: MFCD00017103
Numéro CAS: 2835-78-1
EINECS: 220-614-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité