4-Aminobenzophénone 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: p-Aminobenzophénone
A13757.09EA 59.6 EUR InStock
A13757.09 A13757.18
4-Aminobenzophénone 98%
4-Aminobenzophénone
Formule: C₁₃H₁₁NO
MW: 197,24 g/mol
Point d'ébullition: 245…247 °C (22 mmHg)
Point de fusion: 121…124 °C
Numéro MDL: MFCD00007895
Numéro CAS: 1137-41-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité