4-Méthoxyobenzophénone 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: p-Methoxybenzophenone, (4-Methoxyphenyl)(phenyl)methanone
125740250 125741000
ACRO125740250EA 28.7 EUR InStock
ACRO125740250 ACRO125741000
4-Méthoxyobenzophénone 97%
4-Méthoxyobenzophénone
Formule: C₁₄H₁₂O₂
MW: 212,25 g/mol
Point d'ébullition: 354 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 58…63 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008403
Numéro CAS: 611-94-9
EINECS: 210-285-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow to light orange Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 58 to 63 °C
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité