2-Hydroxybenzophénone 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
146920100 146920250 146920010
ACRO146920100EA 91 EUR InStock
ACRO146920100 ACRO146920250 ACRO146920010
2-Hydroxybenzophénone 99%
2-Hydroxybenzophénone
Formule: C₁₃H₁₀O₂
Point d'ébullition: 171…173 °C (12 mmHg)
Point de fusion: 37…40 °C
Densité: 1,03 g/cm³ (172 °C)
Point d'éclair: >112 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002216
Numéro CAS: 117-99-7
EINECS: 204-226-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 37 to 40 °C
GC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité