2-Hydroxybenzophénone ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L11100.06 L11100.14
L11100.06EA 47.7 EUR InStock
L11100.06 L11100.14
2-Hydroxybenzophénone ≥99%
2-Hydroxybenzophénone
Purity: 99% CAS No.: 117-99-7 Molecular Formula: C13H10O2 Formula Weight: 198.22 Melting Point: 38-40° Boiling Point: 171-173°/12mm MDL No.: MFCD00002216
Formule: C₁₃H₁₀O₂
MW: 198,22 g/mol
Point d'ébullition: 171…173 °C (12 mmHg)
Point de fusion: 38…40 °C
Densité: 1.03 g/cm³ (172 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002216
Numéro CAS: 117-99-7
EINECS: 204-226-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité