3-Hydroxybenzophénone ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A18061.03 A18061.06 A18061.14
A18061.03EA 64.7 EUR InStock
A18061.03 A18061.06 A18061.14
3-Hydroxybenzophénone ≥99%
3-Hydroxybenzophénone
Purity: 99% CAS No.: 13020-57-0 Molecular Formula: C13H10O2 Formula Weight: 198.22 Melting Point: 113-115° MDL No.: MFCD00002297
Formule: C₁₃H₁₀O₂
Point d'ébullition: 148 °C (4 mmHg)
Point de fusion: 113…115 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002297
Numéro CAS: 13020-57-0
EINECS: 235-879-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité