4-Hydroxybenzophénone 98+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
121010250 121011000
ACRO121010250EA 34 EUR InStock
ACRO121010250 ACRO121011000
4-Hydroxybenzophénone 98+%
4-Hydroxybenzophénone
Formule: C₁₃H₁₀O₂
MW: 198,22 g/mol
Point d'ébullition: 367 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 132…135 °C
Densité: 1,133 g/cm³ (172 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002355
Numéro CAS: 1137-42-4
EINECS: 214-507-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 132 to 135 °C
GC ≥98.0 %
Sodium chloride (NaCl) ≤200 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Lead (Pb) ≤0.5 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité