4-Hydroxybenzophénone ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A15096.0B A15096.18 A15096.30
A15096.0BEA 566 EUR InStock
A15096.0B A15096.18 A15096.30
4-Hydroxybenzophénone ≥98%
4-Hydroxybenzophénone
Purity: 98% CAS No.: 1137-42-4 Molecular Formula: C13H10O2 Formula Weight: 198.22 Melting Point: 132-135° Boiling Point: 260-262°/24mm MDL No.: MFCD00002355
Formule: C₁₃H₁₀O₂
MW: 198,22 g/mol
Point d'ébullition: 260…262 °C (24 mmHg)
Point de fusion: 132…135 °C
Densité: 1.133 g/cm³ (172 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002355
Numéro CAS: 1137-42-4
EINECS: 214-507-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité