4-Hydroxybenzophénone pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20661.0025 8.20661.0100
8.20661.0025EA 38.4 EUR InStock
8.20661.0025 8.20661.0100
4-Hydroxybenzophénone pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
4-Hydroxybenzophénone
Formule: C₁₃H₁₀O₂
MW: 198,22 g/mol
Point d'ébullition: 367 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 131…133 °C
Densité: 1.133 g/cm³ (172 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002355
Numéro CAS: 1137-42-4
EINECS: 214-507-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 131 - 133 °C
Molar Mass 198.22 g/mol
Boiling Point 260 - 262 °C (32 hPa)
Synonyms p-Benzoylphenol
Hill Formula C13H10O2
Chemical Formula 4-(OH)C6H4COC6H5
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité