2,4-Dihydroxybenzophénone pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.18652.9999EA 0 EUR InStock
8.18652.9999 8.18652.0250
2,4-Dihydroxybenzophénone pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
2,4-Dihydroxybenzophénone
Formule: C₁₃H₁₀O₃
MW: 214,22 g/mol
Point d'ébullition: 391 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 139…140 °C
Densité: 0,696 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00002277
Numéro CAS: 131-56-6
Merck Index: 13,01107
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 143 - 146 °C
Molar Mass 214.22 g/mol
Bulk Density 750 kg/m3
Boiling Point 194 °C
Density 1.32 g/cm3 (20 °C)
pH 5 (10 g/l, H2O, 20 °C) (slurry)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité