Benzile 99+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO105410025EA 229 EUR InStock
ACRO105410025 ACRO105411000 ACRO105415000
Benzile 99+%
Benzile
Formule: (C₆H₅)C(O)C(O)(C₆H₅)
MW: 210,23 g/mol
Point d'ébullition: 346…348 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 94…97 °C
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00003080
Numéro CAS: 134-81-6
Merck Index: 13,01078
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 93 to 97 °C
GC ≥99.0 %
Calcium (Ca) ≤100 ppm
Iron (Fe) ≤500 ppm
Potassium (K) ≤200 ppm
Sodium (Na) ≤500 ppm
Carbon compounds (as C) ≤0.01 %
Insoluble matter ≤0.02 % (in dilute HCl)
Nitrogen compounds (as N) ≤0.002 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité