Benzile
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
PROOLGC2604EA 681 EUR InStock
PROOLGC2604
Benzile
Benzile
Formule: (C₆H₅)C(O)C(O)(C₆H₅)
MW: 210,23 g/mol
Point d'ébullition: 346 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 95 °C
Densité: 1,23 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00003080
Numéro CAS: 134-81-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité