Phénolphtaléine ACS
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
38705.22 38705.36
38705.22EA 40.9 EUR InStock
38705.22 38705.36
Phénolphtaléine ACS
Phénolphtaléine
CAS No.: 77-09-8 Molecular Formula: C20H14O4 Formula Weight: 318.33 Physical Form: Powder Density: 1.299 Melting Point: 258-262° Beilstein Reference: 284423 Merck Reference: 14,7243 MDL No.: MFCD00005913
Indicator
Formule: C₂₀H₁₄O₄
Point de fusion: 258…262 °C
Densité: 1.299
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005913
Numéro CAS: 77-09-8
EINECS: 201-004-7
ATTEINDRE: 01-2119498295-24
Merck Index: 14,7243
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8d81b539a32ba7c40a473e6afbb8e0dae525d637&vid=91bf141a7ea82baf5df563f73967884d2a4b5d79&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité