Phénolphtaléine, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
26237.231EA 82.8 EUR InStock
26237.231
Phénolphtaléine, GPR RECTAPUR®
Phénolphtaléine
Formule: C₂₀H₁₄O₄
MW: 318,33 g/mol
Point de fusion: 258…262 °C
Densité: 1,3 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00005913
Numéro CAS: 77-09-8
Merck Index: 14,07243
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/72/01/2297201.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Suited for pH indicator Passes test
Melting point 259 - 264 °C
Ignition residue (SO4) Max. 0.1 %
Insolubility in ethanol 96 % (1% W/V) Max. 50 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité