2,6-Difluorobenzophénone
Attention
001959-5G 001959-25G
FLUO001959-5GEA 0 EUR InStock
FLUO001959-5G FLUO001959-25G
2,6-Difluorobenzophénone
2,6-Difluorobenzophénone
Formule: C₁₃H₈F₂O
MW: 218,2 g/mol
Point d'ébullition: 120 °C (2 mmHg)
Densité: 1,24 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00009895
Numéro CAS: 59189-51-4
EINECS: 261-650-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité