2,4-Difluorobenzophénone
Attention
001919-5G 001919-25G
FLUO001919-5GEA 0 EUR InStock
FLUO001919-5G FLUO001919-25G
2,4-Difluorobenzophénone
2,4-Difluorobenzophénone
Formule: C₁₃H₈F₂O
MW: 218,2 g/mol
Point d'ébullition: 120 °C (2 mmHg)
Point de fusion: 33 °C
Densité: 1,26 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00000331
Numéro CAS: 85068-35-5
EINECS: 285-297-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité