2-Fluorobenzophénone ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: o-Fluorobenzophenone
L09316.06 L09316.14
L09316.06EA 51.1 EUR InStock
L09316.06 L09316.14
2-Fluorobenzophénone ≥98%
2-Fluorobenzophénone
Purity: 98+% CAS No.: 342-24-5 Molecular Formula: C13H9FO Formula Weight: 200.21 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5864 Boiling Point: 149-150°/16mm Beilstein Reference: 2047045 MDL No.: MFCD00000318
Formule: C₁₃H₉FO
MW: 200,21 g/mol
Point d'ébullition: 149…150 °C (16 mmHg)
Densité: 1.186
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000318
Numéro CAS: 342-24-5
EINECS: 206-440-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité