2-Fluorobenzophénone
Attention
Synonyms: o-Fluorobenzophenone
003865-10G 003865-25G 003865-100G
FLUO003865-10GEA 0 EUR InStock
FLUO003865-10G FLUO003865-25G FLUO003865-100G
2-Fluorobenzophénone
2-Fluorobenzophénone
Formule: C₁₃H₉FO
MW: 200,21 g/mol
Point d'ébullition: 95…96 °C (0.05 mmHg)
Densité: 1,18 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00000318
Numéro CAS: 342-24-5
EINECS: 206-440-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité