4-Fluorobenzophénone ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A11185.14 A11185.22 A11185.36
A11185.14EA 50.9 EUR InStock
A11185.14 A11185.22 A11185.36
4-Fluorobenzophénone ≥97%
4-Fluorobenzophénone
Purity: 97% CAS No.: 345-83-5 Molecular Formula: C13H9FO Formula Weight: 200.21 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 45-49° Boiling Point: 130-132°/3mm Beilstein Reference: 1869800 MDL No.: MFCD00000352
Formule: C₁₃H₉FO
MW: 200,21 g/mol
Point d'ébullition: 130…132 °C (3 mmHg)
Point de fusion: 45…49 °C
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000352
Numéro CAS: 345-83-5
EINECS: 206-463-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité