Dibenzylamine ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D0152-25G D0152-500G
TCIAD0152-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAD0152-25G TCIAD0152-500G
Dibenzylamine ≥97.0% (par GC)
Dibenzylamine
Formule: C₆H₅CH₂NHCH₂C₆H₅
Point d'ébullition: 270°C
Point de fusion: –26°C
Densité: 1,03 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 150°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004770
Numéro CAS: 103-49-1
EINECS: 203-117-7
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,03011
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=45904366b8ca909d91a366def76ade7c88380370&vid=45904366b8ca909d91a366def76ade7c88380370&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité