Oxyde de dibenzyle ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A18447.30EA 27.1 EUR InStock
A18447.30 A18447.36 A18447.0E
Oxyde de dibenzyle ≥98%
Oxyde de dibenzyle
Formule: C₆H₅CH₂OCH₂C₆H₅
MW: 198,26 g/mol
Point d'ébullition: 298 °C
Point de fusion: 3…4 °C
Densité: 1,040
Point d'éclair: 135 °C (275 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004780
Numéro CAS: 103-50-4
ONU: 3082
ADR: 9,III
Merck Index: 13,01134
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/77/83/2297783.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité