Triphénylméthanol 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Triphenylmethanol, Triphenylcarbinol
158910500 158912500 158910010
ACRO158910500EA 44.7 EUR InStock
ACRO158910500 ACRO158912500 ACRO158910010
Triphénylméthanol 97%
Triphénylméthanol
Formule: C₁₉H₁₆O
MW: 260,34 g/mol
Point d'ébullition: 360 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 160…164 °C
Densité: 1,1884 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004445
Numéro CAS: 76-84-6
EINECS: 200-988-5
Merck Index: 13,09810
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 160 to 164 °C
GC ≥96.0 %
Chloride (Cl) ≤140 ppm
Arsenic (As) ≤8 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm
Insoluble matter ≤0.2 % (in water)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité