Alcool benzhydrylique ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A12884.0B A12884.18 A12884.30
A12884.0BEA 148 EUR InStock
A12884.0B A12884.18 A12884.30
Alcool benzhydrylique ≥99%
Alcool benzhydrylique
Purity: 99% CAS No.: 91-01-0 Molecular Formula: C13H12O Formula Weight: 184.24 Flash Point: 160°(320°F) Odour: Odourless Boiling Point: 297-298° Beilstein Reference: 1424379 Merck Reference: 14,1090 MDL No.: MFCD00004488
Formule: C₁₃H₁₂O
MW: 184,24 g/mol
Point d'ébullition: 297…298 °C
Point de fusion: 64…68 °C
Densité: 1.054 g/cm³ (80 °C)
Point d'éclair: 160 °C (320 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004488
Numéro CAS: 91-01-0
EINECS: 202-033-8
Merck Index: 14,1090
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité