(Biphénylyl-4)-méthanol ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
A11876.09 A11876.18 A11876.30
A11876.09EA 60.2 EUR InStock
A11876.09 A11876.18 A11876.30
(Biphénylyl-4)-méthanol ≥98%
(Biphénylyl-4)-méthanol
Purity: 98+% CAS No.: 3597-91-9 Molecular Formula: C13H12O Formula Weight: 184.24 Melting Point: 98-104° Boiling Point: 184°/11mm MDL No.: MFCD00004660
Formule: C₁₃H₁₂O
Point d'ébullition: 184 °C (11 mmHg)
Point de fusion: 98…104 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004660
Numéro CAS: 3597-91-9
EINECS: 222-745-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité