Rouge de phénol Reag. Ph. Eur.
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.59375.0001 1.59375.0100
1.59375.0001EA 265 EUR InStock
1.59375.0001 1.59375.0100
Rouge de phénol Reag. Ph. Eur.
Rouge de phénol
Formule: C₁₉H₁₄O₅S
Point de fusion: > 300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003552
Numéro CAS: 143-74-8
EINECS: 205-609-7
Merck Index: 13,07329
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité