L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Bleu de thymol sel de sodium ACS
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Sodium hydrogen 4,4'-(3H-2,1-benzoxathiol-3-ylidene)bis[5-methyl-2-(1-methylethyl)phenolate] S,S-dioxide, Sodium 4-(3-(4-hydroxy-5-isopropyl-2-methylphenyl)-1,1-dioxido-3H-benzo[c][1,2]oxathiol-3-yl)-2-isopropyl-5-methylphenolate, Thymol blue water soluble, Thymol Blue sodium
420940100 420940250 420941000
ACRO420940100EA 50.9 EUR InStock
ACRO420940100 ACRO420940250 ACRO420941000
Bleu de thymol sel de sodium ACS
Bleu de thymol sel de sodium
Formule: C₂₇H₂₉NaO₅S
MW: 488.58 g/mol
Point de fusion: 283 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00151093
Numéro CAS: 62625-21-2
EINECS: 263-650-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark orange to green-black to brown-black Powder
Infrared spectrum Conforms
Visual transition interval From pH 8.0 (yellow) to pH 9.2 (blue)
Clarity of solution Passes test
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité