Bleu de thymol
Fournisseur: Thermo Scientific
B21370.09EA 26.2 EUR InStock
B21370.09 B21370.18
Bleu de thymol
Bleu de thymol
Formule: C₂₇H₃₀O₅S
MW: 466,6 g/mol
Point de fusion: 223 °C (déc.)
Numéro MDL: MFCD00005869
Numéro CAS: 76-61-9
Merck Index: 12,09541
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité