Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,1-Diphénylpropane ≥99%

Fournisseur: Thermo Scientific

L09274.06EA 80.2 EUR InStock
L09274.06
1,1-Diphénylpropane ≥99%
1,1-Diphénylpropane


Formule: (C₆H₅)₂CHCH₂CH₃
MW: 196,29 g/mol
Densité: 0,995
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041670
Numéro CAS: 1530-03-6
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/96/59/2299659.jpg
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité