1,2-Diphényléthane ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
A14617.14 A14617.22
A14617.14EA 43.6 EUR InStock
A14617.14 A14617.22
1,2-Diphényléthane ≥98%
1,2-Diphényléthane
Purity: 98+% CAS No.: 103-29-7 Molecular Formula: C6H5CH2CH2C6H5 Formula Weight: 182.27 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 50-53° Boiling Point: 284° Solubility: Soluble in ether, chloroform Beilstein Reference: 508068 Merck Reference: 14,1198 MDL No.: MFCD00004796
Formule: (C₆H₅)CH₂CH₂(C₆H₅)
Point d'ébullition: 284 °C
Point de fusion: 50…53 °C
Densité: 1.013
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004796
Numéro CAS: 103-29-7
EINECS: 203-096-4
Merck Index: 14,1198
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité