Triphénylméthane ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
A11710.14 A11710.22 A11710.36
A11710.14EA 29.6 EUR InStock
A11710.14 A11710.22 A11710.36
Triphénylméthane ≥98%
Triphénylméthane
Purity: 98% CAS No.: 519-73-3 Molecular Formula: (C6H5)3CH Formula Weight: 244.34 Melting Point: 92-94° Boiling Point: 358-359° Merck Reference: 14,9741 MDL No.: MFCD00004763
Formule: C₁₉H₁₆
Point d'ébullition: 358…359 °C
Point de fusion: 92…94 °C
Densité: 1.010
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004763
Numéro CAS: 519-73-3
EINECS: 208-275-0
Merck Index: 14,9741
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité