Diphénylméthane 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
117350010 117355000
ACRO117350010EA 127 EUR InStock
ACRO117350010 ACRO117355000
Diphénylméthane 99%
Diphénylméthane
Formule: C₁₃H₁₂
Point d'ébullition: 264 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 24.5…25 °C
Densité: 1 g/cm³
Point d'éclair: 127 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004781
Numéro CAS: 101-81-5
EINECS: 202-978-6
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,03360
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to light yellow Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %
Chlorine and Bromine (as Cl) ≤0.005 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité