Diphénylméthane ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B21256.0E B21256.22 B21256.36
B21256.0EEA 228 EUR InStock
B21256.0E B21256.22 B21256.36
Diphénylméthane ≥99%
Diphénylméthane
Purity: 99+% CAS No.: 101-81-5 Molecular Formula: (C6H5)2CH2 Formula Weight: 168.24 Flash Point: 130°(266°F) Refractive Index: 1.5770 Melting Point: 22-26° Boiling Point: 262-264° Beilstein Reference: 1904982 Merck Reference: 14,3328 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00004781
Formule: C₁₃H₁₂
Point d'ébullition: 262…264 °C
Point de fusion: 22…26 °C
Densité: 1.010
Point d'éclair: 130 °C (266 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004781
Numéro CAS: 101-81-5
EINECS: 202-978-6
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,3328
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité