4,4'-Méthylènedianiline
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Synonyms: 4,4'-Diaminodiphénylméthane
EHERC10648000EA 144 EUR InStock
EHERC10648000
4,4'-Méthylènedianiline
4,4'-Méthylènedianiline
Formule: C₁₃H₁₄N₂
MW: 198,27 g/mol
Point d'ébullition: 398 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 91…92 °C
Densité: 1,15 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 220 °C
Numéro MDL: MFCD00007914
Numéro CAS: 101-77-9
ONU: 2651
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,03000
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité