α,α,α',α'-Tétrabromo-o-xylène 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
ACRO137970250EA 34.4 EUR InStock
ACRO137970250 ACRO137971000
α,α,α',α'-Tétrabromo-o-xylène 97%
α,α,α',α'-Tétrabromo-o-xylène
Formule: C₈H₆Br₄
MW: 421,75 g/mol
Point d'ébullition: 346 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 114…118 °C
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00000131
Numéro CAS: 13209-15-9
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to beige to light grey Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 114 to 118 °C
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité