4,5-Dibromo-o-xylène
Attention
Synonyms: 1,2-Dibromo-4,5-dimethylbenzene, 4,5-Dibromo-1,2-dimethylbenzene
013144-1G 013144-5G
FLUO013144-1GEA 0 EUR InStock
FLUO013144-1G FLUO013144-5G
4,5-Dibromo-o-xylène
4,5-Dibromo-o-xylène
Formule: C₈H₈Br₂
MW: 263,96 g/mol
Numéro MDL: MFCD00082743
Numéro CAS: 24932-48-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité