Détecteur multi-gaz , BW Clip
Fournisseur: BW TECHNOLOGIES
BWC4-Y-E BWC4-B-E
151-0316EA 817 EUR InStock
151-0316 151-0317
Détecteur multi-gaz , BW Clip
Systèmes de détection de gaz
Le BW Clip4 est un détecteur de quatre gaz (H₂S, CO, O₂, LEL) qui est toujours en marche, il ne nécessite aucune charge, aucune batterie ni aucun remplacement de capteur.
  • Durée de fonctionnement continu de 2 ans
  • Durable, ergonomique et portable
  • Fonctionnement simple à l'aide d'un seul bouton
  • Icônes LCD intuitives
  • Concentrations de gaz en temps réel
  • Compatible avec le système d'accueil IntelliDoX et le système de gestion des instruments
  • Testé pour durer dans des environnements extrêmes
Le BW Clip4 est équipé d'indicateurs de non-conformité rouges clignotants qui avertissent les travailleurs que le détecteur n'a pas été soumis à un test de déclenchement selon le calendrier prévu. Il dispose d'un auto-test quotidien complet des capteurs, de l'état de la batterie, de l'intégrité du circuit et des alarmes sonores et visuelles.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité