5-Bromo-m-xylène
Attention
Synonyms: 1-Bromo-3,5-dimethylbenzene
008025-25G 008025-10G 008025-50G
FLUO008025-25GEA 0 EUR InStock
FLUO008025-25G FLUO008025-10G FLUO008025-50G
5-Bromo-m-xylène
5-Bromo-m-xylène
Formule: C₈H₉Br
MW: 185,06 g/mol
Point d'ébullition: 60…62 °C (5.33 hPa)
Densité: 1,36 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000087
Numéro CAS: 556-96-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité