5-Bromo-α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-m-xylène
Attention
Synonyms: 3,5-Bis(trifluoromethyl)-1-bromobenzene, 1-Bromo-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene, 5-Bromo-α,α,α,β,β,β-Hexafluoro-m-xylene, 1,3-Bis(trifluoromethyl)-5-bromobenzene, 3,5-Bis(trifluoromethyl)bromobenzene, 5-Bromo-α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-m-xylene
002104-100G 002104-500G 002104-25G
FLUO002104-100GEA 0 EUR InStock
FLUO002104-100G FLUO002104-500G FLUO002104-25G
5-Bromo-α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-m-xylène
5-Bromo-α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-m-xylène
Formule: C₈H₃BrF₆
MW: 293,01 g/mol
Point d'ébullition: 152…155 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –16 °C
Densité: 1,7048 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000381
Numéro CAS: 328-70-1
EINECS: 206-334-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité