4-Bromo-2,6-diméthylanisole ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B21931.14 B21931.06
B21931.14EA 49 EUR InStock
B21931.14 B21931.06
4-Bromo-2,6-diméthylanisole ≥99%
4-Bromo-2,6-diméthylanisole
Purity: 99% CAS No.: 14804-38-7 Molecular Formula: C9H11BrO Formula Weight: 215.09 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5450 Boiling Point: 117-120°/13mm Beilstein Reference: 1940290 MDL No.: MFCD00143259
Formule: C₉H₁₁BrO
MW: 215,09 g/mol
Point d'ébullition: 117…120 °C (13 mmHg)
Densité: 1.347
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00143259
Numéro CAS: 14804-38-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité