2,4-Diméthylbenzaldéhyde ≥90%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A14655.06 A14655.14
A14655.06EA 35.3 EUR InStock
A14655.06 A14655.14
2,4-Diméthylbenzaldéhyde ≥90%
2,4-Diméthylbenzaldéhyde
Purity: 90+%
CAS No.: 15764-16-6
Molecular Formula: C9H10O
Formula Weight: 134.18
Flash Point: 88°(190°F)
Refractive Index: 1.5490
Odour: Almond-like
Melting Point: -9°
Boiling Point: 215-216°
MDL No.: MFCD00003340
Formule: C₉H₁₀O
MW: 134,18 g/mol
Point d'ébullition: 215…216 °C
Point de fusion: –9 °C
Densité: 1.02
Point d'éclair: 88 °C (190 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003340
Numéro CAS: 15764-16-6
EINECS: 239-856-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité