Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

α,α'-Dichloro-o-xylène 98%

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 1,2-Bis(chlorométhyl)benzène

ACRO154141000EA 140 EUR InStock
ACRO154141000
α,α'-Dichloro-o-xylène 98%
α,α'-Dichloro-o-xylène


Formule: C₈H₈Cl₂
MW: 175,06 g/mol
Point d'ébullition: 240 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 53…57 °C
Point d'éclair: 107 °C
Numéro MDL: MFCD00000903
Numéro CAS: 612-12-4
ONU: 2928
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Semitransparent white to light beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 53 to 57 °C
GC ≥97.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité