α,α'-Dichloro-o-xylène ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A12500.18 A12500.30
A12500.18EA 60.7 EUR InStock
A12500.18 A12500.30
α,α'-Dichloro-o-xylène ≥98%
α,α'-Dichloro-o-xylene
Purity: 98% CAS No.: 612-12-4 Molecular Formula: C8H8Cl2 Formula Weight: 175.06 Flash Point: 107°(224°F) Odour: Pungent Boiling Point: 246° Beilstein Reference: 2043675 UN No.: 2928 MDL No.: MFCD00000903
Formule: C₈H₈Cl₂
Point d'ébullition: 246 °C
Point de fusion: 53…57 °C
Densité: 1.393 g/cm³ (0 °C)
Point d'éclair: 107 °C (224 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000903
Numéro CAS: 612-12-4
EINECS: 210-291-8
ONU: 2928
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité