α,α'-Dichloro-o-xylène
Fournisseur: Molekula
Synonyms: 1,2-Bis(chlorométhyl)benzène
MOLE14273214-100GEA 0 EUR InStock
MOLE14273214-100G
α,α'-Dichloro-o-xylène
α,α'-Dichloro-o-xylène
Formule: C₈H₈Cl₂
MW: 175,06 g/mol
Point d'ébullition: 240 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 54…55 °C
Densité: 1,393 g/cm³ (0 °C)
Numéro MDL: MFCD00000903
Numéro CAS: 612-12-4
ONU: 2928
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité