α,α'-Dichloro-p-xylène ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 1,4-Bis(chloromethyl)benzene, p-Xylene dichloride, p-Xylylene dichloride
A13976.14 A13976.22
A13976.14EA 31.3 EUR InStock
A13976.14 A13976.22
α,α'-Dichloro-p-xylène ≥98%
α,α'-Dichloro-p-xylène
Purity: 98%
CAS No.: 623-25-6
Molecular Formula: C8H8Cl2
Formula Weight: 175.06
Melting Point: 98-102°
Boiling Point: 254°
Solubility: Insoluble in water
Beilstein Reference: 774706
UN No.: 2928
MDL No.: MFCD00000920
Formule: C₈H₈Cl₂
MW: 175,06 g/mol
Point d'ébullition: 254 °C
Point de fusion: 98…102 °C
Densité: 1.417
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000920
Numéro CAS: 623-25-6
EINECS: 210-782-7
ONU: 2928
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité