4-Chloro-m-xylène ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B21275.09 B21275.18
B21275.09EA 50.1 EUR InStock
B21275.09 B21275.18
4-Chloro-m-xylène ≥97%
4-Chloro-m-xylène
Purity: 97% CAS No.: 95-66-9 Molecular Formula: C8H9Cl Formula Weight: 140.61 MDL No.: MFCD00060644
Formule: C₈H₉Cl
MW: 140,61 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00060644
Numéro CAS: 95-66-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité