4-(Chlorométhyl)-2-nitrotoluène ≥97%, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Danger
192325-25GEA 374 EUR InStock
192325-25G
4-(Chlorométhyl)-2-nitrotoluène ≥97%, Sigma-Aldrich®
4-(Chlorométhyl)-2-nitrotoluène
4-Methyl-3-nitrobenzyl chloride is used a diagnostic assay manufacturing, hematology, histology.
Formule: C₈H₈ClNO₂
MW: 185,61 g/mol
Point d'ébullition: 87 - 88 °C/0,05 mmHg (lit,)
Point de fusion: 48,..50 °C (lit.)
Température de stockage: Room Temperature
Numéro MDL: MFCD00044646
Numéro CAS: 84540-59-0
ONU: 3261
ADR: 8,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/84/97/26658497.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité