2'-Méthylacétophénone ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: o-Methylacetophenone, Methyl o-tolyl ketone, 1-(o-Tolyl)ethanone
A11695.06 A11695.14 A11695.22
A11695.06EA 27.6 EUR InStock
A11695.06 A11695.14 A11695.22
2'-Méthylacétophénone ≥98%
2'-Méthylacétophénone
Purity: 98% CAS No.: 577-16-2 Molecular Formula: C9H10O Formula Weight: 134.18 Flash Point: 75°(167°F) Refractive Index: 1.5318 Boiling Point: 214° Beilstein Reference: 907005 MDL No.: MFCD00008734
Formule: C₉H₁₀O
MW: 134,18 g/mol
Point d'ébullition: 214 °C
Densité: 1.020
Point d'éclair: 75 °C (167 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008734
Numéro CAS: 577-16-2
EINECS: 209-408-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité