3'-Méthylacétophénone ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Methyl m-tolyl ketone, 1-(m-Tolyl)ethanone, m-Methylacetophenone, 3′-Methylacetophenone
L00440.06 L00440.14
L00440.06EA 31.5 EUR InStock
L00440.06 L00440.14
3'-Méthylacétophénone ≥97%
3'-Méthylacétophénone
Purity: 97% CAS No.: 585-74-0 Molecular Formula: C9H10O Formula Weight: 134.18 Flash Point: 85°(185°F) Refractive Index: 1.5310 Melting Point: -9° Boiling Point: 219° Beilstein Reference: 956637 MDL No.: MFCD00008742
Formule: C₉H₁₀O
MW: 134,18 g/mol
Point d'ébullition: 219 °C
Point de fusion: –9 °C
Densité: 1.010
Point d'éclair: 85 °C (185 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008742
Numéro CAS: 585-74-0
EINECS: 209-561-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité